Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Amber Kits
The WHEATON™ CompletePAK™ product line is a range of crimp top vials, rubber stoppers and seals that are sterilized ready-to-use and are off- the-shelf, and can be customized for any application reducing your supply chain due to our one source solution capability.
1294.43€ - 3121.14€
Specifica
Colore | Amber |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Pre-intagliato | No |
Sterilità | Sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Light Sensitive Parenteral Preparations and Ready-to-Use Applications |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Tipo di chiusura | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Tipo di chiusura | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17912641
|
DWK Life Sciences
W991002-CPA |
2 mL | OmniFlex 3G Sterile Igloo Lyo Stopper | Blue |
3121.14€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17952641
|
DWK Life Sciences
W991005-CPA |
2 mL | OmniFlex 3G Sterile Igloo Lyo Stopper | Red |
3121.14€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17932581
|
DWK Life Sciences
W991001-CPA |
2 mL | OmniFlex 3G Sterile Serum Stopper | Blue |
2978.36€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17962641
|
DWK Life Sciences
W991004-CPA |
2 mL | OmniFlex 3G Sterile Serum Stopper | Red |
2978.36€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17922641
|
DWK Life Sciences
W991000-CPA |
2 mL | Ultra Pure Sterile Serum Stopper | Blue |
2719.94€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17932641
|
DWK Life Sciences
W991003-CPA |
2 mL | Ultra Pure Sterile Serum Stopper | Red |
2719.94€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17932591
|
DWK Life Sciences
W991008-CPA |
5 mL | OmniFlex 3G Sterile Igloo Lyo Stopper | Blue |
1448.52€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17912651
|
DWK Life Sciences
W991011-CPA |
5 mL | OmniFlex 3G Sterile Igloo Lyo Stopper | Red |
1448.52€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17982641
|
DWK Life Sciences
W991007-CPA |
5 mL | OmniFlex 3G Sterile Serum Stopper | Blue |
1439.77€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17992641
|
DWK Life Sciences
W991010-CPA |
5 mL | OmniFlex 3G Sterile Serum Stopper | Red |
1411.53€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17992581
|
DWK Life Sciences
W991006-CPA |
5 mL | Ultra Pure Sterile Serum Stopper | Blue |
1294.43€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17972641
|
DWK Life Sciences
W991009-CPA |
5 mL | Ultra Pure Sterile Serum Stopper | Red |
1294.43€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17902651
|
DWK Life Sciences
W991014-CPA |
10 mL | OmniFlex 3G Sterile Igloo Lyo Stopper | Blue |
1689.82€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17942651
|
DWK Life Sciences
W991017-CPA |
10 mL | OmniFlex 3G Sterile Igloo Lyo Stopper | Red |
1656.73€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17962591
|
DWK Life Sciences
W991013-CPA |
10 mL | OmniFlex 3G Sterile Serum Stopper | Blue |
1648.46€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17932651
|
DWK Life Sciences
W991016-CPA |
10 mL | OmniFlex 3G Sterile Serum Stopper | Red |
1616.16€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17922651
|
DWK Life Sciences
W991012-CPA |
10 mL | Ultra Pure Sterile Serum Stopper | Blue |
1517.37€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17962571
|
DWK Life Sciences
W991015-CPA |
10 mL | Ultra Pure Sterile Serum Stopper | Red |
1517.40€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Products supplied ready-to-use
- Reduces lead times
- Focuses your efforts on core competencies
- Eliminates capital investments in equipment needed for cleaning and preparing glassware or plastic containers
- Frees up valuable clean room space
- Limits number of suppliers required to provide complete packaging product
- Amber for photosensitive contents
- Validated processes
- Saves valuable time and money while maintaining a high quality product and streamlining process
- One source for total packaging solutions
Specifica
Amber | |
No | |
Light Sensitive Parenteral Preparations and Ready-to-Use Applications | |
Vial, Stopper, and Seal | |
Wheaton CompletePAK |
Borosilicate Glass | |
Sterile | |
No | |
Crimp top | |
No |