Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Clear Kits
The WHEATON™ CompletePAK™ product line is a range of crimp top vials, rubber stoppers and seals that are sterilized ready-to-use and are off- the-shelf, and can be customized for any application reducing your supply chain due to our one source solution capability.
1241.43€ - 2961.85€
Specifica
Sterilità | Sterile |
---|---|
Include | Vial, Stopper, and Seal |
Product Line | Wheaton CompletePAK |
Certificazione/Conformità | USP 788, 85, and 71, Container Closure Integrity (CCI) certified |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Tipo di chiusura | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Tipo di chiusura | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17942681
|
DWK Life Sciences
W991002-CP |
2 mL | OmniFlex 3G Sterile | Blue |
2961.85€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17902591
|
DWK Life Sciences
W991005-CP |
2 mL | OmniFlex 3G Sterile | Red |
2934.68€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17902631
|
DWK Life Sciences
W991001-CP |
2 mL | OmniFlex 3G | Blue |
2882.84€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17912631
|
DWK Life Sciences
W991004-CP |
2 mL | OmniFlex 3G | Red |
2856.39€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17982621
|
DWK Life Sciences
W991000-CP |
2 mL | Ultra Pure Sterile | Blue |
2608.60€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17972581
|
DWK Life Sciences
W991003-CP |
2 mL | Ultra Pure Sterile | Red |
2632.75€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17932631
|
DWK Life Sciences
W991008-CP |
5 mL | OmniFlex 3G Igloo Lyo Stopper | Blue |
1389.20€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17972631
|
DWK Life Sciences
W991011-CP |
5 mL | OmniFlex 3G Sterile Igloo Lyo Stopper | Red |
1389.20€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17942631
|
DWK Life Sciences
W991007-CP |
5 mL | OmniFlex 3G Sterile Serum Stopper | Blue |
1366.28€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17942591
|
DWK Life Sciences
W991010-CP |
5 mL | OmniFlex 3G Sterile Serum Stopper | Red |
1353.75€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17922631
|
DWK Life Sciences
W991006-CP |
5 mL | Ultra Pure Sterile Serum Stopper | Blue |
1241.43€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17952631
|
DWK Life Sciences
W991009-CP |
5 mL | Ultra Pure Sterile Serum Stopper | Red |
1252.92€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17962631
|
DWK Life Sciences
W991014-CP |
10 mL | OmniFlex 3G Sterile Igloo Lyo Stopper | Blue |
1603.57€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17982571
|
DWK Life Sciences
W991017-CP |
10 mL | OmniFlex 3G Sterile Igloo Lyo Stopper | Red |
1588.86€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17992631
|
DWK Life Sciences
W991013-CP |
10 mL | OmniFlex 3G Sterile Serum Stopper | Blue |
1564.35€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17902641
|
DWK Life Sciences
W991016-CP |
10 mL | OmniFlex 3G Sterile Serum Stopper | Red |
1550.01€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17972591
|
DWK Life Sciences
W991012-CP |
10 mL | Ultra Pure Sterile Serum Stopper | Blue |
1439.96€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17982631
|
DWK Life Sciences
W991015-CP |
10 mL | Ultra Pure Sterile Serum Stopper | Red |
1426.79€
1 set |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Sterilized, off-the-shelf, ready-to-use (RtU) products
- Variety of Kitted and stand-alone sterile components – a solution for any application
- Kitted solutions feature equal amounts of RtU components for reduced scrap rates
- Complete manufacturing & certificate of analysis traceability
- USP 788/EP 2.9.19 Particulate Matter in Injections, USP 85/EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test and USP 71/ EP 2.6.14 The Sterility Test, USP 660/EP 3.2.1 Glass Containers for Pharmaceutical Use, and USP 381/EP 3.2.9 Elastomeric Closures used in Parenteral Preparations
- CompletePAK™ ModPAK Bulk configurations
- Ready-to-Use, Just-in-Time, minimum 3 month shelf life from time of shipment
- Container Closure Integrity (CCI) certification available upon request
Certifications
USP <788>, <85> and <71>; Container Closure Integrity (CCI) certified
Specifica
Sterile | |
Vial, Stopper, and Seal | |
Wheaton CompletePAK | |
USP 788, 85, and 71, Container Closure Integrity (CCI) certified |