Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile Components Stoppers
The WHEATON™ CompletePAK™ product line is a range of crimp top vials, rubber stoppers and seals that are sterilized ready-to-use and are off- the-shelf, and can be customized for any application reducing your supply chain due to our one source solution capability.
328.00€ - 1128.87€
Specifica
Sterilità | Sterile |
---|---|
Product Line | Wheaton CompletePAK |
Certificazione/Conformità | USP 788, 85, and 71, Container Closure Integrity (CCI) certified |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17952611
|
DWK Life Sciences
W988005-S |
13 mm | OmniFlex 3G Igloo |
1128.87€
pezzi 285 |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17932611
|
DWK Life Sciences
W988003-S |
13 mm | OmniFlex 3G Straight Plug |
1056.96€
pezzi 285 |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17902581
|
DWK Life Sciences
W988004-S |
13 mm | Ultra Pure Straight Plug |
839.61€
pezzi 285 |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17952621
|
DWK Life Sciences
W988008-S |
20 mm | OmniFlex 3G Igloo |
561.03€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17962621
|
DWK Life Sciences
W988006-S |
20 mm | OmniFlex 3G Straight Plug |
499.88€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17962611
|
DWK Life Sciences
W988007-S |
20 mm | Ultra Pure Straight Plug |
328.00€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Sterile
- Stopper
Certifications
USP <788>, <85> and <71>; Container Closure Integrity (CCI) certified
Specifica
Sterile | |
Wheaton CompletePAK | |
USP 788, 85, and 71, Container Closure Integrity (CCI) certified |