Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Cryogenic Vials, Round Bottom with External Screw Cap
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.2 mL
2 mL
Marking Spot:
No
Yes
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Altezza (sistema metrico):
35 mm
49 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Descrizione
- Exacting round bottom cryogenic vial allows for up to 17,000 × g max. rcf
- Unrivaled cap seal exceeds DOT and IATA regulations, ensuring ultimate protection of samples during transportation and demanding freeze-thaw handling
- Lot certified RNase/DNase and Endotoxin free, sterile and non-pyrogenic provides assurance for sample integrity
- Made from low binding cryogenic, virgin polypropylene
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Natural |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.47 in. |
| Colore | Natural |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilità | Sterile |
| Volume (sistema metrico) | 2 mL |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.92 in. |
| Stile | Round |
| Stile filo | External |
| Vedi altri risultati |