Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Cryogenic Vials, Round Bottom with External Screw Cap
External threaded screw cap can be easily removed with one hand
221.00€ - 490.00€
Specifica
Colore chiusura | Natural |
---|---|
Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.47 in. |
Colore | Natural |
Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
Materiale | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Marking Spot | Sterilità | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Marking Spot | Sterilità | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11734269
|
DWK Life Sciences
W985860 |
1.2 mL | Yes | Sterile | 35 mm |
221.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11744269
|
DWK Life Sciences
W985861 |
2 mL | Yes | Sterile | 49 mm |
253.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11764279
|
DWK Life Sciences
W985851 |
2 mL | No | Non-sterile | 49 mm |
397.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11754279
|
DWK Life Sciences
W985850 |
2 mL | Yes | Non-sterile | 49 mm |
490.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Exacting round bottom cryogenic vial allows for up to 17,000 × g max. rcf
- Unrivaled cap seal exceeds DOT and IATA regulations, ensuring ultimate protection of samples during transportation and demanding freeze-thaw handling
- Lot certified RNase/DNase and Endotoxin free, sterile and non-pyrogenic provides assurance for sample integrity
- Made from low binding cryogenic, virgin polypropylene
Specifica
Natural | |
Natural | |
Polypropylene | |
External | |
Yes | |
DOT, IATA |
0.47 in. | |
12 mm | |
Round | |
Yes | |
Screw Cap |