Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ CryoFile™ and CryoFile XL™ Storage Boxes
Codice prodotto. 12603395 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Pink
Red
White
Yellow
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1.2 and 2 mL Vial
3, 4, and 5 mL vial
Altezza (sistema imperiale):
2 in.
3.8 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 15
Codice prodotto. 12603395
Marca: DWK Life Sciences™ W651602
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For easy Identification and storage of cryogenic vials
  • Accommodates 1.2 - 2mL vials and XL boxes store 5 mL Partitioned carton numbered from 1-81 keeps vials organized and easy to identify
  • Numbering system printed on box lid and bottom of box provides easy indexing
  • Water repellent allow for longer durability
  • Withstands cryogenic temperatures to -196°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Pink
Materiale Corrugated Chipboard
Tipo Cryo Storage Box
Da utilizzare con (applicazione) For easy identification and storage of cryogenic vials
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1.2 and 2 mL Vial
Capacità 1 to 81 Vials
Dimensioni (L x P x A) 5.1 x 5.1 x 2 in. (13 x 13 x 5.2 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 5.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 13 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 13 cm
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema metrico) 5.2 cm