Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ CryoFile™ and CryoFile XL™ Storage Boxes
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Pink
Red
White
Yellow
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1.2 and 2 mL Vial
3, 4, and 5 mL vial
Altezza (sistema imperiale):
2 in.
3.8 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 15
Descrizione
- Accommodates 1.2 - 2mL vials and XL boxes store 5 mL Partitioned carton numbered from 1-81 keeps vials organized and easy to identify
- Numbering system printed on box lid and bottom of box provides easy indexing
- Water repellent allow for longer durability
- Withstands cryogenic temperatures to -196°C
Specifica
Specifica
| Colore | Green |
| Materiale | Corrugated Chipboard |
| Tipo | Cryo Storage Box |
| Da utilizzare con (applicazione) | For easy identification and storage of cryogenic vials |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 3, 4, and 5 mL vial |
| Capacità | 1 to 81 Vials |
| Dimensioni (L x P x A) | 5.1 x 5.1 x 3.8 in. (13 x 13 x 9.7 cm) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5.1 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 13 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 5.1 in. |
| Vedi altri risultati |