Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Cryule™ Disposable Freezer Boxes
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
5 x 5 x 1.25 in.
5 x 5 x 1.75 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 15
Descrizione
Use in freezers or at room temperature
- Stores 1 and 2mL cryogenic vials
- Holds 81 freestanding or round bottom vials
- Cardboard boxes withstand liquid nitrogen temperatures to -196°C (-320.8°F)
- Polyethylene coated chipboard box for use with vapor phase of liquid nitrogen
Specifica
Specifica
| Descrizione | Disposable |
| Materiale | Chipboard |
| Forma | Square |
| Tipo | Freezer Box |
| Da utilizzare con (applicazione) | Store Cryule Vials in Freezers or at Room Temperature |
| Capacità | 81 Freestanding or Round Bottom Cryule Vials |
| Min. Temperature (English) | -320.8°F |
| Min. Temperature (Metric) | -196°C |
| Dimensioni (L x P x A) | 5 x 5 x 1.25 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5 in. |
| Vedi altri risultati |