Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Cryule™ Disposable Freezer Boxes
Codice prodotto. p-52619 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
5 x 5 x 1.25 in.
5 x 5 x 1.75 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 15
Codice prodotto. 12623415
Marca: DWK Life Sciences™ 651492
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use in freezers or at room temperature
Use in freezers or at room temperature
  • Stores 1 and 2mL cryogenic vials
  • Holds 81 freestanding or round bottom vials
  • Cardboard boxes withstand liquid nitrogen temperatures to -196°C (-320.8°F)
  • Polyethylene coated chipboard box for use with vapor phase of liquid nitrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Disposable
Materiale Chipboard
Forma Square
Tipo Freezer Box
Da utilizzare con (applicazione) Store Cryule Vials in Freezers or at Room Temperature
Capacità 81 Freestanding or Round Bottom Cryule Vials
Dimensioni (L x P x A) 5 x 5 x 1.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 12.7 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.75 in.
Altezza (sistema metrico) 4.4 cm