Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Cryule™ 1.2mL Cryogenic Ampule, Unscored, Clear Glass
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Descrizione
- Made of low-extractable borosilicate glass to protect against changes in pH and maintain purity of contents
- Special design allows for storage at low temperatures and also allows for rapid thawing
- Ampules can be hermetically tip-sealed or pull-sealed.
Order Info
Supplied with caps attached, in 10 bags of 50 per pack.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.43 in. |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11.8 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Sterilità | Non-sterile |
| Volume (sistema metrico) | 1.2 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | For biological sample preservation; storage at low temperatures |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.28 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 58 mm |
| Quantità | 144/Cs. |
| Vedi altri risultati |