Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Deck Kit for Compact Roller System for Mini Bottles
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Charcoal
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Can add up to a maximum of 2 kits per unit.
Specifica
Specifica
| Product Type | Deck Kit |
| Peso (sistema imperiale) | 9 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 4 kg |
| Colore | Charcoal |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mini Bottle Roller Culture Apparatus |
| Include | Assembled roller deck, 4 support posts, drive belt, necessary hardware and assembly instructions |