Learn More
DWK Life Sciences Kit da banco per sistema a rulli compatto per flaconi di piccole dimensioni
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Compact small bottle roller culture apparatus
Sistema per coltura compatto, a rulli, da banco Wheaton
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Fissaggio semplice e rapido al sistema compatto a rulli Wheaton per flaconi piccoli (sopra) con possibilità di aggiungere altri due ripiani
- Inclusi nel kit: ripiano a rulli assemblato, quattro montanti di supporto, cinghia di trasmissione, necessarie istruzioni hardware e di assemblaggio
Order Info
Peso: 5 libbre (2.3kg)
Specifica
Specifica
| Product Type | Kit da banco |
| Peso (sistema imperiale) | 9 libbre |
| Peso (sistema metrico) | 4 kg |
| Colore | Carbone |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Compact small bottle roller culture apparatus |
| Include | Pianale a rulli assemblato, 4 montanti di supporto, cinghia di trasmissione, hardware e istruzioni di assemblaggio |