Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Disposable Drum Thieves
Codice prodotto. 12407321 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
75 mL
150 mL
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.29 in.
0.47 in.
0.7 in.
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.75 cm
1.2 cm
1.8 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 24
Codice prodotto. 12407321
Marca: DWK Life Sciences 885302
Economical and convenient to use
  • Simply insert empty tube into drum, hold thumb over the top, and withdraw sample
  • Soda-lime glass units break easily for quick disposal
  • Length: 43 in. (109cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Drum Thief
Materiale Soda Lime Glass
Capacità (sistema imperiale) 2.53 oz.
Capacità (sistema metrico) 75 mL
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for quick and easy sample retrieval
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 1.2 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 43 in.
Lunghezza (sistema metrico) 109.2 cm