Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Disposable Drum Thieves
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
75 mL
150 mL
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.29 in.
0.47 in.
0.7 in.
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.75 cm
1.2 cm
1.8 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 24
Descrizione
- Simply insert empty tube into drum, hold thumb over the top, and withdraw sample
- Soda-lime glass units break easily for quick disposal
- Length: 43 in. (109cm)
Specifica
Specifica
| Product Type | Drum Thief |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Capacità (sistema imperiale) | 5.07 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 150 mL |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for quick and easy sample retrieval |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.7 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1.8 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 43 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 109.2 cm |