Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Clear Glass Bottles
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15366788 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20 L
20,000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 12
pezzi 120
pezzi 210
pezzi 280
pezzi 30
pezzi 360
pezzi 48
pezzi 540
pezzi 940
Codice prodotto. 15366788
Marca: DWK Life Sciences 818017301
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Primary packaging products for specific requirements in pharmaceutical industries.
  • Made of borosilicate 3.3 neutral Glass Type 1
  • Includes protective dust covers
  • Graduated
  • Do not include screw caps
  • Available in volumes ranging from 25mL to 20L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 5000mL (169 oz.)
Capacità (sistema metrico) 5000 mL
Capacità (sistema imperiale) 169 oz.
Colore Clear
Materiale Borosilicate Glass
Graduated Yes