Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Clear Glass Bottles
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20 L
20,000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 12
pezzi 120
pezzi 210
pezzi 280
pezzi 30
pezzi 360
pezzi 48
pezzi 540
pezzi 940
Descrizione
- Made of borosilicate 3.3 neutral Glass Type 1
- Includes protective dust covers
- Graduated
- Do not include screw caps
- Available in volumes ranging from 25mL to 20L
Specifica
Specifica
| Capacità | 20L (676.28 oz.) |
| Capacità (sistema metrico) | 20 L |
| Capacità (sistema imperiale) | 676.28 oz. |
| Colore | Clear |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Graduated | Yes |