Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro borosilicato E-C filettati senza tappi
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.8 ml
2.0 ml
2 ml
4.0 ml
8.0 ml
12.0 ml
16.0 ml
20.0 ml
24.0 ml
40.0 ml
60 ml
Colore:
Ambra
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 143
pezzi 200
Descrizione
- Caps are packed separately
- Choice of amber or clear glass
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili |
| Volume (sistema metrico) | 1.8 ml |
| Stile filo | A vite |
| Volume (sistema imperiale) | 0.5 dramme |
| Autoclavabile | Sì |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Altezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Certificazione/Conformità | USP tipo I, ASTM E438, tipo I, Classe A |