Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Ex-Traction™ Vials
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
4 mL
4.0 ml
8 mL
10 mL
20 mL
Dimensione chiusura:
13-425
15-425
22-400
24-400
Stile della base:
Conical
Flat
Piatto
Quantità:
100/Cs.
1000/Cs.
250/Cs.
500/Cs.
Scatola da 250
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 500
Descrizione
Precision manufactured from low extractable borosilicate glass. Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ Vials conform to ASTM Type I, Class A and USP Type I requirements.
- Large, smooth, flat bottom surface provides greater stability and optional 2D bar code placement
- Conical well design ensures maximum recovery of high value samples
- Manufactured for fail-safe operation in automated sample handling and storage systems
- Type I Class A grade borosilicate glass prevents changes in pH and maintains purity of contents
- For collection, automated handling, storage and maximum retrieval of samples
- Closures available separately
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 15 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 4.0 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la conservazione automatizzata o manuale dei campioni |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.77 in. |
| Stile della base | Piatto |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Quantità | Scatola da 250 |
| Vedi altri risultati |