Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Seals™ Aluminum Vial Caps
Codice prodotto. 12472691 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Natural
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 12472691
Marca: DWK Life Sciences 22421901
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Lined seals for use with crimp-top vials
  • Ideal closures for chromatography and other instrumentation applications
  • Open top seal provides for filling or retrieving contents with a syringe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) PTFE/Silicone
Colore Natural
Materiale Aluminum
Quantità 100 Pk.
Tipo Open Top Cap
Dimensione chiusura 11 mm