Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Seals™ with PTFE/Silicone Liner
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Natural
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- For use with 12 x 32mm crimp top vials
- PTFE / Red Rubber Liner
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | PTFE/Red Rubber |
| Diametro (sistema imperiale) tappo | 0.43 in. |
| Diametro (sistema metrico) tappo | 11 mm |
| Colore | Natural |
| Materiale | Aluminum |
| Da utilizzare con (applicazione) | Chromatography and other instrumentation applications |
| Quantità | 100 Pk. |
| Tipo | Open Top Cap |
| Dimensione chiusura | 11 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 12 x 32 mm Crimp Top Vials |