Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Seals™ with PTFE/Silicone Liner
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Diameter: 11mm (.043 in.)
- Aluminum
- Available in a variety of colors
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | PTFE/Silicone |
| Diametro (sistema imperiale) tappo | 0.43 in. |
| Diametro (sistema metrico) tappo | 11 mm |
| Colore | Blue |
| Materiale | Aluminum |
| Product Line | E-Z Seal |
| Quantità | 1000 Cs. |
| Tipo | Open Top Cap |
| Dimensione chiusura | 11 mm |