Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vial™ Convenience Pack - Amber Vials with 11mm Crimp Finish
Codice prodotto. 12424901 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore (guarnizione):
Blue
Green
Natural
Red
Quantità:
100 Cs.
100 Pk.
Material (Liner):
PTFE/Rubber
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone/PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12424901
Marca: DWK Life Sciences W2251720104
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Wheaton E-Z Vials have a 40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage.
  • Manufactured from certified amber Type I borosilicate glass
  • Vials are packaged 100 per shelf pack and 10 packs per case
  • 40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore (guarnizione) Blue
Material (Liner) PTFE/Rubber
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 1.8 mL
Altezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Materiale (guarnizione) Aluminum
Tipo di chiusura Tappo a capsula
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100 Pk.
Dimensione chiusura 11 mm