Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vials™
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Clear
Yellow
Tipo di chiusura:
Crimp/Snap
Tappo a capsula
Tappo a vite
Materiale:
Borosilicate Glass
Silica Glass
Marking Spot:
No
Sì
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Descrizione
- 12mm dia. × 32mm H (0.47 × 1.26 in.)
- 11mm (0.43 in.) crimp top
- 1.8mL (0.06oz)
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Materiale | Silica Glass |
| Volume (sistema metrico) | 1.8 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gas Chromatography |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.25 in. |
| Tipo di chiusura | Tappo a capsula |
| Altezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Quantità | 1000 Cs. |
| Dimensione chiusura | 11 mm |
| Vedi altri risultati |