Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini in vetro per scintillazione da 20 ml: Tappi in polipropilene
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Material (Liner):
Foglio in alluminio
Polietilene espanso
Dimensione chiusura:
12.3 mm
13.1 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
Integrità della guarnizione salvaguardata grazie ai vari liner per tappi. Le fiale per scintillazione Wheaton Science Products™ in vetro da 20ml e i tappi in polipropilene sono chimicamente inerti, ideali per solventi aggressivi e sostanze chimiche a elevata purezza.
- Chemically inert, suitable for strong solvents and high-purity chemicals
- Variety of cap liners available to maintain integrity of seal
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
- With screw caps attached to vials
Order Info
Diam. est. x A: 1.125 x 2.375 pollici (28 x 61 mm) con tappo inserito; le fiale sono confezionate in singole celle in cinque vassoi da 100 pezzi per contenitore
Compliance
Soddisfa gli ASTM™ E438 di tipo I, classe A e USP di tipo I.
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | White |
| Material (Liner) | Polietilene espanso |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1.1 in. |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 28 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Volume (sistema metrico) | 20 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Buona resistenza chimica ad acidi, alcali, solventi, alcoli, olii, prodotti per la pulizia della casa e prodotti a base acqua |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.4 in. |
| Tipo di imballaggio | Vaschette con partizioni |
| Vedi altri risultati |