Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini in vetro per scintillazione da 20 ml: Tappi urea
Codice prodotto. 10006761 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Material (Liner):
Foglio in alluminio
Metal Foil
Polietilene
Polyethylene Cone
Polyethylene Disc
Dimensione chiusura:
22-400
24-400
Colore:
Bianco
Clear
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 10006761
Marca: DWK Life Sciences 986548
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per mantenere l'integrità della guarnizione grazie ai vari liner per tappi. Le fiale per scintillazione in vetro da 20ml e i tappi in urea Wheaton Science Products™ sono adatti per solventi aggressivi e sostanze chimiche a elevata purezza.
Maintains integrity of seal with variety of cap liners. Wheaton Science Products™ Glass 20mL Scintillation Vials and Urea Caps are suitable for strong solvents and high-purity chemicals.
  • Chemically inert, suitable for strong solvents and high-purity chemicals
  • Variety of cap liners available to maintain integrity of seal
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
  • With screw caps attached to vials
Order Info
Diam. est. x A: 1.125 x 2.375 pollici (28 x 61 mm) con tappo inserito; le fiale sono confezionate in singole celle in cinque vassoi da 100 pezzi per contenitore
Compliance
Soddisfa gli ASTM™ E438 di tipo I, classe A e USP di tipo I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Polietilene
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.1 in.
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) esterno 28 mm
Materiale Vetro borosilicato
Volume (sistema metrico) 20 ml
Da utilizzare con (applicazione) Offre resistenza alla torsione superiore ed eccellenti caratteristiche sigillanti
Altezza (sistema imperiale) 2.4 in.
Tipo di imballaggio Vaschette con partizioni
Volume (sistema imperiale) 0.67 oz.
Product Line Wheaton
Volume (sistema metrico) totale 20 mL
Materiale chiusura Urea
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 61 mm
Certificazione/Conformità ASTM E438, tipo I, classe A, USP tipo I
Tipo Scintillation Vial
Dimensione chiusura 22-400