Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini in vetro per scintillazione da 20 ml: Tappi urea
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Material (Liner):
Foglio in alluminio
Metal Foil
Polietilene
Polyethylene Cone
Polyethylene Disc
Dimensione chiusura:
22-400
24-400
Colore:
Bianco
Clear
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
Maintains integrity of seal with variety of cap liners. Wheaton Science Products™ Glass 20mL Scintillation Vials and Urea Caps are suitable for strong solvents and high-purity chemicals.
- Chemically inert, suitable for strong solvents and high-purity chemicals
- Variety of cap liners available to maintain integrity of seal
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
- With screw caps attached to vials
Order Info
Diam. est. x A: 1.125 x 2.375 pollici (28 x 61 mm) con tappo inserito; le fiale sono confezionate in singole celle in cinque vassoi da 100 pezzi per contenitore
Compliance
Soddisfa gli ASTM™ E438 di tipo I, classe A e USP di tipo I.
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Polyethylene Disc |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1.1 in. |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 28 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 20 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Offers superior torque retention and excellent sealing characteristics |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.4 in. |
| Tipo di imballaggio | Cellular Trays |
| Volume (sistema imperiale) | 0.67 oz. |
| Vedi altri risultati |