Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Glass Dilution Vials
Codice prodotto. 12386962 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Codice prodotto. 12386962
Marca: DWK Life Sciences 225002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Glass dilution vial in a Lab File™ is designed for research studies and general laboratory procedures.
  • Capacity: 4mL
  • Diameter x height: 15 x 48mm
  • 13-425 screw cap with white 14B rubber liner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) 14B Rubber
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 4 mL
Stile filo A vite
Volume (sistema imperiale) 1.08 dr.
Materiale chiusura Phenolic
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 46 mm
Certificazione/Conformità ASTM E438, USP Type I, Type I, Class A