Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Glass Roller Culture Vessels
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1380 mL
1760 mL
2000 mL
Materiale chiusura:
Phenolic
Polypropylene
Colore chiusura:
Bianco
Black
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
Made from borosilicate glass, specially selected for optical clarity, interior surface smoothness, and absence of imperfections — and to exacting manufacturing tolerances.
- Tapered neck (nominal I.D. of 29mm) is easy to clean
- Supplied with deep-skirted 38-415 black phenolic screw caps with white styrene-butadiene rubber liners
- Both bottles and caps are autoclavable
- Nonsterile
Specifica
Specifica
| Capacità | 59.51 oz., 1760 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 1760 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 59.51 oz. |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema imperiale) | 4.3 in. |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Colore chiusura | Black |
| Altezza (sistema metrico) | 285 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 11.22 in. |
| Materiale chiusura | Phenolic |
| Vedi altri risultati |