Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro preordinati in scatola con tappi attaccati
Codice prodotto. 10336662 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 ml
4 ml
4.0 ml
8 ml
8.0 ml
20 mL
20.0 ml
40 mL
40.0 ml
Altezza (sistema metrico):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
98 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
15 mm
17 mm
28 mm
Material (Liner):
14B Rubber
Gomma 14B
Gomma PTFE/14B
PTFE/14B Rubber
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 288
pezzi 72
Codice prodotto. 10336662
Marca: DWK Life Sciences W224682
Attached caps help maintain cleanliness
Lab File with partitioned trays provides an easy way to store empty vials or to inventory samples.
  • Per innumerevoli impieghi che vanno dalla conservazione dei campioni alla liofilizzazione
  • Prodotto a partire da un tubo di vetro con spessore uniforme delle pareti e del fondo
  • Fiale e tappi autoclavabili
  • Amber vials made from borosilicate glass to protect light-sensitive products
Tappi e rivestimenti di tappi
  • Tappi fenolici neri con parte superiore piena
  • 14B rubber-lined black phenolic screw cap for aqueous samples
  • PTFE/14B rubber-lined black phenolic screw cap for organic samples
Order Info
I tappi di ricambio possono essere acquistati separatamente.
Compliance
Le fiale ambra sono conformi ai requisiti USP di tipo 1 sulla trasmissione della luce.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Gomma PTFE/14B
Colore Ambra
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Materiale Vetro borosilicato
Volume (sistema metrico) 4.0 ml
Da utilizzare con (applicazione) Basso profilo per maggiore stabilità e minore volume morto sopra il campione, ideale per la conservazione di composti
Stile filo A vite
Volume (sistema imperiale) 1.08 dr.
Materiale chiusura Fenolico
Autoclavabile
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 48 mm
Certificazione/Conformità USP tipo I
Da utilizzare con (apparecchiatura) M-T File™ e rack per fiale