Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro preordinati in scatola con tappi attaccati
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 ml
4 ml
4.0 ml
8 ml
8.0 ml
20 mL
20.0 ml
40 mL
40.0 ml
Altezza (sistema metrico):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
98 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
15 mm
17 mm
28 mm
Material (Liner):
14B Rubber
Gomma 14B
Gomma PTFE/14B
PTFE/14B Rubber
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 288
pezzi 72
Descrizione
Attached caps help maintain cleanliness
Lab File with partitioned trays provides an easy way to store empty vials or to inventory samples.
- Per innumerevoli impieghi che vanno dalla conservazione dei campioni alla liofilizzazione
- Prodotto a partire da un tubo di vetro con spessore uniforme delle pareti e del fondo
- Fiale e tappi autoclavabili
- Amber vials made from borosilicate glass to protect light-sensitive products
- Tappi fenolici neri con parte superiore piena
- 14B rubber-lined black phenolic screw cap for aqueous samples
- PTFE/14B rubber-lined black phenolic screw cap for organic samples
Order Info
I tappi di ricambio possono essere acquistati separatamente.
Compliance
Le fiale ambra sono conformi ai requisiti USP di tipo 1 sulla trasmissione della luce.
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | PTFE/14B Rubber |
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 28 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 40 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Basso profilo per maggiore stabilità e minore volume morto sopra il campione, ideale per la conservazione di composti |
| Stile filo | A vite |
| Volume (sistema imperiale) | 10 dr. |
| Materiale chiusura | Phenolic |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Vedi altri risultati |