Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro preordinati in scatola con tappi attaccati
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
4 ml
4.0 ml
8 ml
8.0 ml
20 mL
20.0 ml
40 mL
40.0 ml
Altezza (sistema metrico):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
98 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
15 mm
17 mm
28 mm
Material (Liner):
14B Rubber
Gomma 14B
Gomma PTFE/14B
PTFE/14B Rubber
missing translation for 'unitSize'
pezzi 144
pezzi 288
pezzi 72
Beschreibung
Attached caps help maintain cleanliness
Lab File with partitioned trays provides an easy way to store empty vials or to inventory samples.
- Per innumerevoli impieghi che vanno dalla conservazione dei campioni alla liofilizzazione
- Prodotto a partire da un tubo di vetro con spessore uniforme delle pareti e del fondo
- Fiale e tappi autoclavabili
- Amber vials made from borosilicate glass to protect light-sensitive products
- Tappi fenolici neri con parte superiore piena
- 14B rubber-lined black phenolic screw cap for aqueous samples
- PTFE/14B rubber-lined black phenolic screw cap for organic samples
Bestellinformation
I tappi di ricambio possono essere acquistati separatamente.
Compliance
Le fiale ambra sono conformi ai requisiti USP di tipo 1 sulla trasmissione della luce.
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Liner) | PTFE/14B Rubber |
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 2 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Basso profilo per maggiore stabilità e minore volume morto sopra il campione, ideale per la conservazione di composti |
| Stile filo | A vite |
| Volume (sistema imperiale) | 0.5 dr. |
| Materiale chiusura | Phenolic |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur