Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro preordinati in scatola senza tappi
Codice prodotto. 10218844 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
4 mL
8 mL
8.0 ml
12 mL
16 mL
20 mL
24 mL
25 mL
30 mL
40 mL
Colore:
Amber
Clear
Trasparente
Tipo di imballaggio:
2 x Shrink-wrapped Packs
Partitioned Tray
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 10218844
Marca: DWK Life Sciences 224832
Only null left
Add to basket
Add to basket
Packaged in partitioned trays, without caps
Partitioned trays provide an easy way to inventory samples or to store empty vials.
  • Autoclavable
  • Clear or Amber Vials
    • Clear vials made from low-extractable borosilicate glass that provides superior chemical resistance
    • Amber vials made from borosilicate glass that protects light-sensitive products
    Order Info
    Tappi disponibili separatamente
    Compliance
    Le fiale trasparenti rispettano i requisiti USP di tipo 1 e ASTM™ E 438 di tipo 1, classe A. Le fiale ambra rispettano i requisiti USP di tipo 1 sulla trasmissione della luce.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Colore Clear
    Diametro (sistema metrico) esterno 28 mm
    Materiale Borosilicate Glass
    Volume (sistema metrico) 25 mL
    Tipo di imballaggio Partitioned Tray
    Stile filo A vite
    Volume (sistema imperiale) 6.76 dr.
    Autoclavabile Autoclavable
    Tipo di chiusura Tappo a vite
    Altezza (sistema metrico) 70 mm
    Certificazione/Conformità ASTM E438, USP Type I, Type I, Class A
    Tipo Sample Vial in Lab File
    Dimensione chiusura 24-400
    Da utilizzare con (apparecchiatura) M-T File™ and Vial Rack