Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro preordinati in scatola senza tappi
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
4 mL
8 mL
8.0 ml
12 mL
16 mL
20 mL
24 mL
25 mL
30 mL
40 mL
Colore:
Amber
Clear
Trasparente
Tipo di imballaggio:
2 x Shrink-wrapped Packs
Partitioned Tray
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Descrizione
Partitioned trays provide an easy way to inventory samples or to store empty vials.
- Autoclavable
- Clear vials made from low-extractable borosilicate glass that provides superior chemical resistance
- Amber vials made from borosilicate glass that protects light-sensitive products
Order Info
Tappi disponibili separatamente
Compliance
Le fiale trasparenti rispettano i requisiti USP di tipo 1 e ASTM™ E 438 di tipo 1, classe A. Le fiale ambra rispettano i requisiti USP di tipo 1 sulla trasmissione della luce.
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 17 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Volume (sistema metrico) | 8.0 ml |
| Tipo di imballaggio | 2 x Shrink-wrapped Packs |
| Stile filo | A vite |
| Volume (sistema imperiale) | 2.2 dr. |
| Autoclavabile | Sì |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Altezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Vedi altri risultati |