Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro con tappi a pressione
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
16.0 mL
30.0 ml
60.0 ml
120.0 mL
Altezza (sistema metrico):
40 mm
50 mm
60 mm
95 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
30 mm
45 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 72
Descrizione
Ideal for collecting, storing, and exhibiting sample in the lab or field, Wheaton™ Glass Sample Vials with Snap Caps contain caps which fit over a special sealing ring to provide effective barrier against moisture.
- Excellent storage of hygroscopic materials
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 45 mm |
| Materiale | Vetro sodico-calcico |
| Volume (sistema metrico) | 60.0 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la raccolta, la conservazione e la presentazione dei campioni in laboratorio o sul campo |
| Volume (sistema imperiale) | 15 dr. |
| Materiale chiusura | LDPE |
| Tipo di chiusura | Tappo a pressione |
| Altezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Certificazione/Conformità | USP tipo III |