Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Glass Sample Vials in Vial File™
Codice prodotto. p-4368055 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.5 mL
1.8 mL
2 mL
2.0 mL
4 mL
4.0 mL
Colore:
Amber
Clear
Material (Liner):
14B Rubber
PTFE/14B Rubber
PTFE/Silicone
Dimensione della confezione:
pezzi 240
pezzi 40
pezzi 60
Codice prodotto. 11571205
Marca: DWK Life Sciences 224950
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Vial File provides a compact, easily accessible means of sample storage
Caps attached to vials.
  • Polystyrene case with partitions, foam inserts and alphanumeric indexing card helps organize and protect vials
  • Choice of solid- or open-top black phenolic caps: open caps facilitate sample retrieval with syringe
  • Vials and caps autoclavable
Clear or Amber Vials
  • Clear vials made from low-extractable borosilicate glass that provides superior chemical resistance
  • Amber vials made from borosilicate glass that protects light-sensitive products
Compliance
Clear vials conform to USP Type 1 and ASTM™ E 438 Type 1, Class A requirements. Amber vials conform to USP Type 1 requirements of light transmission.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) PTFE/Silicone
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Borosilicate Glass (Low Extractable)
Volume (sistema metrico) 1.5 mL
Da utilizzare con (applicazione) Used for storing and transporting vials
Graduato No
Stile filo A vite
Volume (sistema imperiale) 0.405 dr.
Materiale chiusura Phenolic
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di chiusura Screw Cap (Open-top)
Altezza (sistema metrico) 38 mm
Certificazione/Conformità ASTM E438, USP Type I, Type I, Class A