Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Glass Sample Vials With Metal Foil Caps
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 288
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Metal Foil |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass (Low Extractable) |
| Volume (sistema metrico) | 2 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for storing and transporting vials |
| Stile filo | A vite |
| Volume (sistema imperiale) | 0.5 dr. |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Vedi altri risultati |