Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Glass Staining Dishes for 50 Slides
Codice prodotto. p-89214 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Include:
Coperchio
Cover
Dish
Rack
Rack rimovibile in acciaio inox con fessure, coperchio, maniglia incernierata permanente
Dimensione della confezione:
pezzi 3
pezzi 6
Codice prodotto. 10306472
Marca: DWK Life Sciences 900400
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Holds up to 50 slides horizontally
  • Piastra e coperchio in vetro soda-calcico
  • Dimensioni: 3.25L × 7.875P × 4.125 pollici A (80 × 200 × 105 mm)
Rack
  • Non macchiabile e resistente alla maggior parte delle soluzioni coloranti
  • Contiene fino a 50 vetrini in orizzontale
  • Manico a cerniera per agevolare l'inserimento e la rimozione dei vetrini
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Forma del fondo Rectangular
Materiale Vetro sodico calcico
Tipo Piastra di colorazione con rack e coperchio
Da utilizzare con (apparecchiatura) Piastra in vetro per colorazione per 50 vetrini
Include Rack rimovibile in acciaio inox con fessure, coperchio, maniglia incernierata permanente
Conteggio vetrini 50 vetrini, orizzontalmente
Dimensioni (L x P) 18.5 x 8.8 cm (7.2 x 3.4 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 7.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 18.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 8.8 cm
Depth (English) Inside 2.5 in.
Profondità (sistema metrico) 68 mm
Depth (Metric) Inside 6.5 cm