Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduated Media/Lab Bottles: Clear Glass, With LDPE-Lined Phenolic Cap (Not Autoclavable)
Codice prodotto. 10432562 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione chiusura:
33-430 mm
38-430 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
Codice prodotto. 10432562
Marca: DWK Life Sciences 219715
Rugged space-savers
  • Clear borosilicate glass bottle with graduations and writing patch
  • Heavy walls prevent breakage
  • Sturdier than Erlenmeyer flasks
  • Smaller diameter at base conserves space in sterilizers and freezers
  • Large opening, special lip, sloping shoulders
  • Graduated in mL to show approximate volumes
  • Hand grips on 1L bottle provide easy handling
Compliance
Meets USP Type 1 requirements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 4.22 oz., 125mL
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Capacità (sistema imperiale) 4,22 once
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 2.16 in.
Materiale Glass
Colore chiusura Black
Certificazione/Conformità USP Type 1
Graduated Yes
Altezza (sistema metrico) 123 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.84 in.
Rivestimento interno chiusura LDPE
Materiale chiusura Phenolic
Dimensione chiusura 33-430 mm
Diametro (sistema metrico) 55 mm
Tipo di chiusura Screw Cap