Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduated Media/Lab Bottles: Clear Glass, With LDPE-Lined Phenolic Cap (Not Autoclavable)
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione chiusura:
33-430 mm
38-430 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
Descrizione
- Clear borosilicate glass bottle with graduations and writing patch
- Heavy walls prevent breakage
- Sturdier than Erlenmeyer flasks
- Smaller diameter at base conserves space in sterilizers and freezers
- Large opening, special lip, sloping shoulders
- Graduated in mL to show approximate volumes
- Hand grips on 1L bottle provide easy handling
Compliance
Meets USP Type 1 requirements.
Specifica
Specifica
| Capacità | 33.8 oz., 1000mL |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 33.8 oz. |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema imperiale) | 4.05 in. |
| Materiale | Glass |
| Colore chiusura | Black |
| Certificazione/Conformità | USP Type 1 |
| Graduated | Yes |
| Altezza (sistema metrico) | 235 mm |
| Vedi altri risultati |