Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduated Media/Lab Bottles: Clear Glass, With PTFE-Faced, Rubber-Lined Phenolic Cap (Autoclavable)
Codice prodotto. p-4908465 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
Codice prodotto. 10245022
Marca: DWK Life Sciences 219815
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Rugged space-savers
  • Clear borosilicate glass bottle with graduations and writing patch
  • Heavy walls prevent breakage
  • Sturdier than Erlenmeyer flasks
  • Smaller diameter at base conserves space in sterilizers and freezers
  • Large opening, special lip, sloping shoulders
  • Graduated in mL to show approximate volumes
  • Hand grips on 1L bottle provide easy handling
Compliance
Meets USP Type 1 requirements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 4.22 oz., 125 mL
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Capacità (sistema imperiale) 4,22 once
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 2.16 in.
Materiale Glass
Colore chiusura Black
Certificazione/Conformità USP Type 1
Closure Included
Graduated Yes
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 123 mm
Product Type Media Bottle
Altezza (sistema imperiale) 4.84 in.
Rivestimento interno chiusura Fluorocarbon Resin
Materiale chiusura Phenolic
Dimensione chiusura 33-430 mm
Diametro (sistema metrico) 55 mm
Tipo di chiusura Screw Cap