Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduated Media/Lab Bottles: Clear Glass, Without Cap
Codice prodotto. 11718889 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione chiusura:
33-430 mm
38-430 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
Codice prodotto. 11718889
Marca: DWK Life Sciences 219439
Rugged space-savers
  • Clear borosilicate glass bottle with graduations and writing patch
  • Heavy walls prevent breakage
  • Sturdier than Erlenmeyer flasks
  • Smaller diameter at base conserves space in sterilizers and freezers
  • Large opening, special lip, sloping shoulders
  • Graduated in mL to show approximate volumes
  • Hand grips on 1L bottle provide easy handling
Compliance
Meets USP Type 1 requirements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 17 oz., 500mL
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Capacità (sistema imperiale) 17 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 3.46 in.
Materiale Glass
Certificazione/Conformità USP Type 1
Graduated Yes
Altezza (sistema metrico) 188 mm
Altezza (sistema imperiale) 7.4 in.
Dimensione chiusura 33-430 mm
Diametro (sistema metrico) 88 mm
Tipo di chiusura Screw Cap