Learn More
DWK Life Sciences Flaconi graduati Valumetric™: Con tappo fenolico nero con rivestimento in gomma
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 mL
125 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
Descrizione
- Ideal for use as sample bottles
- Useful for dry powders, soil samples, and specimen storage
- Made from Wheaton 800 glass, which meets USP Type III standards
- Graduated in mL and oz.
Autoclavable black phenolic cap with rubber liner.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 8 oz. |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema imperiale) | 2.4 in. |
| Materiale | Glass |
| Colore chiusura | Black |
| Altezza (sistema metrico) | 129 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 5 in. |
| Rivestimento interno chiusura | Rubber |
| Materiale chiusura | Phenolic |
| Vedi altri risultati |