Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduated Valumetric™ Bottles: With White PP Cap With Polyvinyl Liner
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Quantità:
144/Pk.
24/Pk.
288/Pk.
432/pk.
48/Pk.
96/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 24
pezzi 288
pezzi 432
pezzi 48
pezzi 96
Descrizione
For storage and samples of solids, dry powdered materials and liquids
- Ideal for use as sample bottles
- Useful for dry powders, soil samples, and specimen storage
- Made from Wheaton 800 glass, which meets USP Type III standards
- Graduated in mL and oz.
Autoclavable black phenolic cap with rubber liner.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 1 oz. |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.3 in. |
| Materiale | Glass |
| Quantità | 48/Pk. |
| Colore chiusura | White |
| Altezza (sistema metrico) | 70 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.7 in. |
| Rivestimento interno chiusura | Poly/Vinyl |
| Vedi altri risultati |