Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduated Valumetric™ Bottles: With White PP Cap With PTFE-Faced Foamed PE Liner
Codice prodotto. p-4902646 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
Codice prodotto. 10264682
Marca: DWK Life Sciences W216971
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For storage and samples of solids, dry powdered materials and liquids.
For storage and samples of solids, dry powdered materials and liquids
  • Ideal for use as sample bottles
  • Useful for dry powders, soil samples, and specimen storage
  • Made from Wheaton 800 glass, which meets USP Type III standards
  • Graduated in mL and oz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 1.3 in.
Materiale Glass
Colore chiusura White
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Product Type Storage Bottle
Altezza (sistema imperiale) 2.7 in.
Rivestimento interno chiusura PTFE/Polyethylene
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 33-400 mm
Diametro (sistema metrico) 34 mm
Tipo di chiusura Screw Cap