Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ HDPE Sampule™
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Material (Liner):
Foamed Polyethylene
Linerless
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
Descrizione
- White polypropylene linerless cap
- Resists leaking and swelling caused by solvent degradation
Order Info
Vials and caps are packed in separate plastic bags. Screw cap size: 18mm O.D. x H (with cap): 17 x 57mm.
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Foamed Polyethylene |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.66 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 17 mm |
| Materiale | HDPE |
| Volume (sistema metrico) | 6 mL |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.24 in. |
| Tipo di imballaggio | Plastic Bag, 2000/Cs. |
| Volume (sistema imperiale) | 0.2 oz. |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Vedi altri risultati |