missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ HDPE Serum Bottles

Codice prodotto. 12422621 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 300
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12422621

Marca: DWK Life Sciences 224033

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Wheaton Serum bottle is manufactured from HDPE and widely used for animal health products and storage of non-medical products.

  • Manufactured from high density polyethylene
  • Widely used for animal health products and storage of non-medical products
  • Accepts standard rubber stoppers and aluminum seals
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità 1 oz., 30 mL
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Colore Natural
Diametro (sistema imperiale) 1.25 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 0.78 in.
Diametro collo esterno (sistema metrico) 20 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 13 mm
Materiale HDPE
Altezza (sistema metrico) 67 mm
Product Type Serum Bottle
Altezza (sistema imperiale) 2.63 in.
Materiale chiusura Rubber
Diametro (sistema metrico) 32 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato