Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Headspace Vials Convenience Kits with Pressure Release
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
46 mm
75 mm
Altezza (sistema imperiale):
1.81 in.
2.95 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Manufactured from Type I borosilicate glass
- Rounded shoulders and bottoms allow for even heating and safer operation at higher pressures
Order Info
Available in convenience packs of 100. Dia. x H (10mL vials): 23x 46mm. Dia. x H (20mL vials): 23 x 75mm.
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 23 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 6.0 mL |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.81 in. |
| Tipo di chiusura | Tappo a capsula |
| Altezza (sistema metrico) | 46 mm |
| Quantità | 100 Cs. |
| Dimensione chiusura | 20 mm |