Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Headspace Vials Convenience Kits with Pressure Release
Codice prodotto. p-2444894 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
46 mm
75 mm
Altezza (sistema imperiale):
1.81 in.
2.95 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12454981
Marca: DWK Life Sciences W22527801
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Newly designed top provides a tighter seal with PTFE-silicone septa
  • Manufactured from Type I borosilicate glass
  • Rounded shoulders and bottoms allow for even heating and safer operation at higher pressures
Order Info
Available in convenience packs of 100. Dia. x H (10mL vials): 23x 46mm. Dia. x H (20mL vials): 23 x 75mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 23 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 6.0 mL
Altezza (sistema imperiale) 1.81 in.
Tipo di chiusura Tappo a capsula
Altezza (sistema metrico) 46 mm
Quantità 100 Cs.
Dimensione chiusura 20 mm