Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Hybridization Bottles
Codice prodotto. 10717893 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
300 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
35 mm
35 mm
70 mm
Product Type:
Flacone da ibridazione con rivestimento infrangibile
Flacone per ibridizzazione
Hybridization Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10717893
Marca: DWK Life Sciences 805007
For use in nucleic acid and protein blotting procedures that require a minimum of probe solution
  • In vetro borosilicato a parete spessa
  • Flaconi con rivestimento infrangibile con robusti coperchi in plastisol antiscivolo per ridurre le possibilità di rottura ed esposizione a materiali pericolosi
  • Tappi in polipropilene che incorporano un rivestimento in silicone/resina fluorurata-PTFE sigillato sonicamente per evitare perdite
  • Rack acrilico che può contenere fino a sei provette per ibridizzazione di differenti misure per il trasporto o lo stoccaggio in sicurezza
Order Info
Items come as one per case
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità USP tipo I
Materiale chiusura Policarbonato
Dimensione chiusura 45 mm
Rivestimento Plastisol
Diametro (sistema imperiale) interno 1.37 in.
Diametro (sistema metrico) interno 35 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per procedure con acidi nucleici e blotting di proteine che richiedano una soluzione per sonda minima
Lunghezza (sistema imperiale) 11.81 in.
Materiale rivestimento interno PTFE o silicone
Tipo di chiusura A vite
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Materiale Vetro borosilicato
Product Type Flacone per ibridizzazione