Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Hybridization Bottles
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
300 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
35 mm
35 mm
70 mm
Product Type:
Flacone da ibridazione con rivestimento infrangibile
Flacone per ibridizzazione
Hybridization Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- In vetro borosilicato a parete spessa
- Flaconi con rivestimento infrangibile con robusti coperchi in plastisol antiscivolo per ridurre le possibilità di rottura ed esposizione a materiali pericolosi
- Tappi in polipropilene che incorporano un rivestimento in silicone/resina fluorurata-PTFE sigillato sonicamente per evitare perdite
- Rack acrilico che può contenere fino a sei provette per ibridizzazione di differenti misure per il trasporto o lo stoccaggio in sicurezza
Order Info
Items come as one per case
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | USP tipo I |
| Materiale chiusura | Policarbonato |
| Dimensione chiusura | 45 mm |
| Rivestimento | Plastisol |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 1.37 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 35 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per procedure con acidi nucleici e blotting di proteine che richiedano una soluzione per sonda minima |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.95 in. |
| Materiale rivestimento interno | PTFE o silicone |
| Tipo di chiusura | A vite |
| Vedi altri risultati |